Learn More
Thermo Scientific Chemicals Seleno-L-methionin
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66902.ME
507.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15488449
  • 547.00 CHF / 500 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW14E034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
ChargennummerW14E035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
ChargennummerR21K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
ChargennummerM16K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
ChargennummerH29Z010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ66902.03,J66902.MC,J66902.ME
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Seleno-L-methionin > 500 mg