Learn More
Selensulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394779
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selensulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394779
250 g
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11394779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 068104.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Selenium sulfide is used as an antifungal agent to treat dandruff, seborrheic dermatitis, eborrhea and tinea versicolor. It is the active component in shampoos as an antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-56-4
Summenformel S2Se
Molekulargewicht (g/mol) 143.09
MDL-Nummer MFCD00011227
InChI-Schlüssel JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC-Name thione
SMILES S=[Se]=S
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Selenium sulfide
Schmelzpunkt <100°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 143.09
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ18L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number068104.30,068104.18,068104.06
ChargennummerM21L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number068104.30,068104.18,068104.06
ChargennummerS03K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number068104.30,068104.18,068104.06
ChargennummerT26C004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number068104.30,068104.18,068104.06
ChargennummerE12T029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number068104.30,068104.18,068104.06
Name des Produkts
Selensulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >