Learn More
Selensulfid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11390208
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selensulfid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390208
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11390208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042943.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-56-4
Summenformel S2Se
Molekulargewicht (g/mol) 143.09
MDL-Nummer MFCD00011227
InChI-Schlüssel JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, leniumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24087
IUPAC-Name thione
SMILES S=[Se]=S
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Selenium sulfide
Schmelzpunkt <100°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 94%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,in dilute HCl
Formelmasse 143.09
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM21L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number042943.36,042943.14,042943.22
ChargennummerT26C004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number042943.14,042943.36,042943.22
ChargennummerP06D037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042943.14,042943.36,042943.22
ChargennummerW25E049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042943.14,042943.36,042943.22
ChargennummerG09Z044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042943.14,042943.36,042943.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium sulphide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Selenium sulphide
Name des Produkts
Selensulfid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >