Learn More
Selenschrot, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
106.00 CHF - 867.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-49-2 |
---|---|
Summenformel | Se |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.97 |
MDL-Nummer | MFCD00134090 MFCD00011224 |
InChI-Schlüssel | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray |
PubChem CID | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
IUPAC-Name | Selen |
SMILES | [Se] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11320769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010603.18 |
50 g |
106.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11300769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010603.30 |
250 g |
321.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11310769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010603.A1 |
1 kg |
867.45 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7782-49-2 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
6326970 | |
Selen |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Spezifikation
Selenium | |
Schrot, amorph, 2 bis 6 mm (0.08 bis 0.2 Zoll) | |
Se | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
4.28g/cm3 |
7782-49-2 | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
Selen | |
6326970 | |
Shot |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VS7700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen