Learn More
Selen, Pulver, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
42.30 CHF - 142.00 CHF
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
11400990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12592.18 |
50 g |
42.30 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11410990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12592.30 |
250 g |
142.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
690°C | |
224°C to 225°C | |
≥99% |
Safety and Handling
- Selenium powder
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Selenium
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.