Learn More
Selenpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373248
Zum Warenkorb hinzufügen
Selenpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373248
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11373248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036208.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-49-2
Summenformel Se
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-Name Selen
SMILES [Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Reinheit (%) 99.999%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ10L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036208.30,036208.18
ChargennummerM23L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number036208.30,036208.18
ChargennummerT18K065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number036208.30,036208.18
ChargennummerQ19K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number036208.30,036208.18
ChargennummerM15H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number036208.30,036208.18
Name des Produkts
Selenpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >