Learn More
Selen, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 11351409
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Selen, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11351409
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11351409
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013845.AD
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Se 1000 μg/ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium
Namenshinweis plasma standard solution
Menge 50 mL
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %, Selen:0,15 % Wasser:94,9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1545753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog Number013845.AP,013845.AE,013845.AD
Chargennummer1542101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number013845.AP,013845.AE,013845.AD
Chargennummer1542100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number013845.AP,013845.AE,013845.AD
Chargennummer1524707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013845.AP,013845.AE,013845.AD
Chargennummer1524488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number013845.AP,013845.AE,013845.AD
Name des Produkts
Selen, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >