Learn More
Selen IV-Standard für ICP, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
30 mL
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Se+4 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Selenium IV Speciation Standard |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Menge | 30 mL |
Lösungstyp | Standard Solution |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Typ | ICP/ICP-MS Standard |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Lösungsmittel oder Matrix | 2% HNO3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ICP-MS |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Selen IV-Standard für ICP, SPEX CertiPrep™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur