Learn More
Selen(IV)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327007
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selen(IV)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327007
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11327007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010854.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
In organic reactions, selenium dioxide is often used as an oxidizing reagent employed for carrying out allylic oxidations, Riley oxidation, synthesis of diones, etc. It is used to impart a red color to glass. It finds use as a toner in photographic developing, and an active ingredient in some cold-blueing solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-08-4
Summenformel O2Se
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
MDL-Nummer MFCD00003562
InChI-Schlüssel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24007
IUPAC-Name Selendioxid
SMILES O=[Se]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium(IV) oxide
Schmelzpunkt 340°C to 350°C (sublimation)
Physikalische Form Pulver/Klumpen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Merck Index 14,8434
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,ethanol and methanol. Sprangly soluble in acetone and acetic acid.
Formelmasse 110.96
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX22K047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number010854.06,010854.14
ChargennummerS20K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number010854.06,010854.14
ChargennummerY09J019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number010854.06,010854.14
ChargennummerS22J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number010854.06,010854.14,010854
ChargennummerJ15S029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010854.06,010854.14
Name des Produkts
Selen(IV)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >