Learn More
Selen(IV)-oxid, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
51.05 CHF - 1872.32 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-08-4
Summenformel O2Se
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
MDL-Nummer MFCD00003562
InChI-Schlüssel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24007
SMILES O=[Se]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10266540
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
200000100
10 g Glasflasche
51.05 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10665082
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
200001000
100 g Glasflasche
150.75 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10480281
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
200005000
500 g Glasflasche
500.49 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11964121
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
200000025
2.5 kg Glasflasche
1872.32 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Selen(IV)-oxid, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals