Learn More
Selen(IV)-bromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470251
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Selen(IV)-bromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470251
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11470251
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040240.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-65-3 | Br4Se | 398.587 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-65-3
Summenformel Br4Se
Molekulargewicht (g/mol) 398.587
MDL-Nummer MFCD00049766
InChI-Schlüssel VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g
PubChem CID 82246
SMILES [Se](Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium(IV) bromide
Schmelzpunkt 70°C to 80°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,8437
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Formelmasse 398.6
Reinheit (%) ≥99%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Name des Produkts
Selen(IV)-bromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >