Learn More
Selen(I)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-68-0 | Cl2Se2 | 228.84 g/mol
373.66 CHF - 654.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-68-0 |
---|---|
Summenformel | Cl2Se2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.84 |
MDL-Nummer | MFCD00011226 |
InChI-Schlüssel | VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g |
PubChem CID | 66206 |
IUPAC-Name | Chloroselanylselenohypochlorit |
SMILES | Cl[Se][Se]Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11323758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040239.14 |
25 g |
373.66 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11460251
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040239.6Y |
2 x 25 g |
654.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Selenium monochloride is used in electronics, instrumentation and other industrial purposes. It is used as a reagent for the synthesis of Se-containing compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10025-68-0 | |
228.84 | |
VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N | |
66206 | |
Cl[Se][Se]Cl |
Cl2Se2 | |
MFCD00011226 | |
diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g | |
Chloroselanylselenohypochlorit |
Spezifikation
127°C (decomposition) | |
-85°C | |
Flüssigkeit | |
MFCD00011226 | |
14,8432 | |
Decomposes in water; Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide | |
Cl[Se][Se]Cl | |
228.84 | |
228.83 | |
Acidic | |
2.77 g/mL |
Selenium(I) chloride | |
10025-68-0 | |
Cl2Se2 | |
UN2922 | |
diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g | |
VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N | |
Chloroselanylselenohypochlorit | |
66206 | |
99% | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H331-H373
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H331-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-037-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen