Learn More
Selen-Dichlorid-Oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354789
Zum Warenkorb hinzufügen
Selen-Dichlorid-Oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354789
10 mL
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
Artikelnummer. 11354789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 068108.AB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7791-23-3 | Cl2OSe | 165.87 g/mol
Selenium(IV) chloride oxide is used as a polar solvent for synthetic phenolic resins. It is also used to prepare selenium oxybromide and selenium nitride. It acts as a chlorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-23-3
Summenformel Cl2OSe
Molekulargewicht (g/mol) 165.87
MDL-Nummer MFCD00016327
InChI-Schlüssel LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24647
SMILES O=[Se](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 176.4°C
Chemischer Name oder Material Selenium dichloride oxide
Schmelzpunkt 8.5°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2879
Merck Index 14,8435
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene.
Formelmasse 165.87
Reinheit (%) 99%
Brechungsindex 1.651
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.42 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR06H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number068108.AC,068108.AB
ChargennummerQ02H050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number068108.AC,068108.AB
ChargennummerS10B032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number068108.AC,068108.AB
ChargennummerZ19C062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number068108.AC,068108.AB
ChargennummerB12M16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number068108.AC,068108.AB
Name des Produkts
Selen-Dichlorid-Oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >