Learn More
Selen, Pulver, 200 mesh, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
84.32 CHF - 764.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-49-2
Summenformel Se
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-Name Selen
SMILES [Se]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10276300
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
198070500
50 g Glasflasche
84.32 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10604712
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
198072500
250 g Glasflasche
291.45 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15634454
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
198070010
1 kg Glasflasche
764.81 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Selen, Pulver, 200 mesh, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals