Learn More
Selenige Säure, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11944111
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selenige Säure, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11944111
Marke: Thermo Scientific Acros 437120500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Selenious acid
Farbe Weiß
CAS 7783-00-8
Schmelzpunkt 70,0 °C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Menge 50g
Summenformel H2O3Se
Physikalische Form Kristalle
MDL-Nummer MFCD00011331
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:167 g/100 ml (20 °C)Andere Löslichkeiten: Stark löslich in heißem Wasser und Alkohol, unlöslich in Ammoniak
InChI-Schlüssel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Se](O)=O
IUPAC-Name Selensäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Formelmasse 128.97
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number437120500
ChargennummerA0383837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number437120500
ChargennummerA0460472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number437120500
ChargennummerA0436917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number437120500
ChargennummerA0395610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number437120500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenious acid
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Consigli di prudenza
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Enthält: Selenious acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Selenige Säure, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato