Learn More
Buerkle™ Gestell für Sedimentiertrichter, LxBxH 30x22x45 cm
Das Gestell für Sedimentiertrichter, LxBxH 30x22x45 cm dient der sicheren und praktischen Aufbewahrung, Halterung oder Lagerung von Imhoff-Trichtern während der Sedimentation.Durch zwei Trichteraufnahmen stehen die Imhoff-Trichter stabil und können absolut senkrecht positioniert werden.
Marke:  Buerkle™ 7118-2000
Artikelnummer. 10740773
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Das  Gestell für Sedimentiertrichter dient der sicheren und praktischen Aufbewahrung, Halterung oder Lagerung von Imhoff-Trichtern während der Sedimentation.Das  Gestell für Sedimentiertrichter dient der sicheren und praktischen Aufbewahrung, Halterung oder Lagerung von Imhoff-Trichtern während der Sedimentation.
Durch zwei Trichteraufnahmen stehen die Imhoff-Trichter gesichert, stabil und können absolut senkrecht positioniert werden.Gestell mit jeweils zwei Halterungen für Sedimentiertrichter, passend für Trichter ab 90 mm Durchmesser.
Durch ein innovatives Magnetkonzept sind keine Klemmschrauben notwendig, die Trichterhalter können einfach, flexibel und einhändig in der Höhe angepasst werden.
Über entsprechendes Zubehör können die Halterungen für Imhoff-Trichter auch durch Halterungen für Allzwecktrichter ausgetauscht werden.
  • Ständer für Imhoff-Trichter
  • PP, Stahl verchromt
  • Einstellbare Höhe bis 450 mm
  • Für Trichter ab Ø 90 mm
Spezifikation
Spezifikation
Enstellbare Höhe
PP, verchromter Stahl
300 mm
450 mm
Imhoff-Trichter, Trichter mit 90 mm Durchmesser
Trichtergestell
220 mm
Videos
  • Buerkle Stand for Imhoff Sedimentation Funnel
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Gestell für Sedimentiertrichter, LxBxH 30x22x45 cm > Höhe: 450 mm