Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Sedimentation Funnel Holder für Buerkle™ Funnel Stands
Ermöglicht die Platzierung von Imhoff Trichtern in einer vollkommen vertikalen Position. Der Buerkle™ LaboPlast™ Halter für Imhoff Sedimentierungstrichter sorgt für die sichere und geschützte Position der Trichter.
Marke:  Buerkle™ 7118-2001
16.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15614144
  • 21.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für Trichter mit 90 mm Durchmesser oder mehr
  • Polypropylen
  • Magnetisiert
  • Klemmschrauben nicht erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Trichterhalter
Imhoff Trichter
1
Magnet
Weiß
Polypropylen
Trichterständer, Imhoff Trichter
90 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ LaboPlast™ Sedimentation Funnel Holder für Buerkle™ Funnel Stands > Für Trichter mit 90 mm Durchmesser oder mehr