Learn More
3M™ Schutzhelm, belüftet, CE
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckdiffusionstechnik. Randloser Schutzhelm verfügt über einen 3M™ UVicator™ Sensor, der anzeigt, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss.
Marke: 3M™ 7100175595
191.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherer, komfortabler Kopfschutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen und für den allgemeinen industriellen Einsatz
- Das Aufhängungssystem verfügt über eine exklusive patentierte 3M™ Druckdiffusionstechnologie
- Das 4-Punkt-Ratschensystem ermöglicht es dem Träger, die Höhe und den Sitz mit mehreren Stufen vertikal anzupassen
- Belüftungsöffnungen ermöglichen den Luftstrom durch den Helm
- Optionale Belüftungsöffnungen ermöglichen den Luftstrom durch den Helm
- Inspiriert von Kletterhelmen mit einem schirmlosen Design für einen freien Blick nach oben
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm einer Überexponierung an UV-Strahlung ausgesetzt war und es an der Zeit ist, ihn zu ersetzen
- 3M™ Scotchlite™ Reflektoren können hinzugefügt werden, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtbedingungen zu erhöhen
- 3M™ Scotchlite™ Reflektoren können auch hinzugefügt werden, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtbedingungen zu erhöhen
- Zugelassen für seitliche Verformung (LD)
- Zugelassen für seitliche Verformung
Spezifikation
Rot | |
ABS | |
4-Punkt-Ratsche |
Bau, Forstwirtschaft, Öl und Gas | |
Sicherheitshelm | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
CE Certificate
DateigrößeVersion: 818.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzhelm, belüftet, CE > Rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur