Learn More
3M™ SecureFit™ Augenschutz
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Grau
Beschreibung
- Die Notwendigkeit, mehrere Rahmengrößen an den Arbeitsplätzen zu lagern, entfällt durch die selbsteinstellende Funktion
- Sichere, eng anliegende Passform verhindert Verrutschen auch während der Bewegung
- Die Antibeschlagbeschichtung sorgt für feuchtigkeitsfreie Linsen in heißen und feuchten Umgebungen
- Die kratzfeste Beschichtung schützt die Linsen vor Kratzern, Kerben und Schrammen
- Polycarbonat-Linsen absorbieren 99.9 % UVA- und UVB-Strahlen bis zu 380 nm
Compliance
Erfüllt die Normen ANSI Z87.1-2015 und CSA Z94.3.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Modell | Gehäuse SF201AS |
Anzahl pro Packung | 20/Packung |
Art des Seitenschilds | Passt sich von selbst dank 3M Pressure Diffusion Temple Technologie an |
Lens Material | Polycarbonat |
Frame Type | Ohne Rahmen |
Videos
-
3M SecureFit protective eyewear
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ Augenschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur