Learn More
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N) Artikelnummer.: 17267710
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N)
Artikelnummer. 17267710
Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz, Grau/blau, Beschlagfrei, 20 Stück
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz
Transparent
Rahmenfarbe:
Blau
Grau/Limgrün
Grau/Orange
Grau/blau
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Kratzfest
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 17267710
Marke: 3M™ 7100209428
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses with anti-scratch and anti-fog coatings provide increased durability and improved vision.
  • Einstellbare Ratschentempel
  • Die Druckdiffusions-Temple-Technologie (PDT) unterstützt den diffusen Druck über dem Ohr für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Scotchgard™ Anti-Nebel-Beschichtung widersteht dem Beschlagen länger als herkömmliche Anti-Nebel-Beschichtungen, bis zu 25 Waschungen mit Wasser
  • Polycarbonat-Linsen absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 als stoßfestes Spektakel
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 als stoßfestes Spektakel
  • Der konturierte Brauenschutz liegt bequem an der Stirn an und sorgt für zusätzlichen Schutz vor Partikeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz
Produkttyp Überbrille
Rahmenfarbe Grau/blau
Modell SF3707XSGAF-BLU-EU
Menge 20/Packung
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
Frame Type Ohne Rahmen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N) >