Learn More
3M™ SecureFit™ Safety Glasses, Anti-Fog / Anti-Scratch Coating (K&N)
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Braun
Grau
Grau/blau
Rot/Grau
Schwarz/Gelb
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Braun
Durchsichtig
Grau
Grau, innen/außen
Orange
Transparent
Beschreibung:
SF401SGAF-BLU-EU.
SF401SGAF-BLU-F-EU, mit herausnehmbarer, schaumgefütterter Dichtung
SF401SGAF-RED-EU.
SF402SGAF-BLU-EU.
SF403SGAF-YEL-EU.
SF405SGAF-BLA-EU.
SF406SGAF-BLA-EU.
SF407SGAF-BLU-EU.
SF601SGAF/FI-EU
Beschreibung
- Diffuser Druck über dem Ohr mit 3M™ Druckdiffusions-Temple-Technologie
- Weiche, verstellbare Nasenpolster sorgen für zusätzlichen Komfort
- Flache und flexible Bügel verbinden sich einfach mit Gehörschutzstöpselchen und bieten einen soliden Seitenschutz
- Das Rundum-Design bietet dem Anwender ein breites Sichtfeld
- Die 3M™ Scotchgard™ Anti-Nebel-Beschichtung bietet hervorragende beschlaghemmende und kratzfeste Eigenschaften
- Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung (Ultraviolet)
- 19 g leichtes Design
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Beschreibung | SF407SGAF-BLU-EU. |
Linsenfärbung | Grau, innen/außen |
Rahmenfarbe | Grau/blau |
Enthält | |
Menge | 20/Packung |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ Safety Glasses, Anti-Fog / Anti-Scratch Coating (K&N) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur