Learn More
3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille Artikelnummer.: 17384680
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille
Artikelnummer. 17384680
SF530ASP-GRN-EU, Kratzfest
Click to view available options
Modell:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Artikelnummer. 17384680
Marke: 3M™ 7100243989
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Modelle der 3M™ SecureFit™ 500 Serie zeichnen sich durch ein modernes Scheibendesign, winkelverstellbare Ratschenbügel und der beliebten 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie (Pressure Diffusion Temple, PDT) aus.
  • Die schlanken und kompatiblen Sicherheitsbrillen der Serie 3M™ SecureFit™ mit verstellbaren Bügeln passen die Linse an die Gesichtsmerkmale und die Brillenposition an. Sie wurden entwickelt, um die Positionierung beim Tragen mit Atemschutzmasken zu verbessern
  • Das Modell von 3M verfügt über eine innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie und geschlitzte Rillen, die einen komfortablen Druckausgleich ermöglichen. Die Bügel sind flexibel und passen sich der Kopfgröße an
  • 3M™ Scotchgard™ Antifog-Beschichtung bietet fortschrittliche Antifog- und Anti-Kratz-Eigenschaften (bei ausgewählten Modellen erhältlich)
  • UV-Schutz bis 400 nm
  • Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
  • Flache und flexible Bügel lassen sich leicht mit dem Gehörschutz kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
  • Einfach zu reinigen
  • Schaumstoffdichtung verfügbar, um die Belastung durch Rückstände für die Augen zu begrenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166:2001
Linsenfärbung IR 3,0 Grau
Produkttyp Augenschutz
Rahmenfarbe Grün, Schwarz
Modell SF530ASP-GRN-EU
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille >