Beschreibung
- Die Einsätze schließen den Abstand zwischen der Brille und dem Gesicht des Trägers oder der Trägerin und erhöhen so den Schutz
- Die Schaumdichtung sorgt für eine verbesserte mechanische Stoßdämpfung
- Schaumeinsatz bietet zusätzlichen Komfort und schützt vor Schweiß
- TPE-Dichtung (mit oder ohne rezeptpflichtigem Rx-Einsatz) zum Schutz vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln erhältlich
- Entwickelt für eine bestimmte Reihe von 3M™ Schutzbrillen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Zubehör |
Anzahl pro Karton | 20 |
Modell | SF500-FOAM-EU |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ 500 Schaumstoffeinsatz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur