Learn More
3M™ SecureFit™ Serie 400, Augenschutz
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Blauer Spiegel
Durchsichtig
Für Innenräume/Außenbereiche
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lieferbar in einer Auswahl an Gläsertönungen
- Schutz gegen UV-Strahlung
- Passt sich natürlich der Kopfgröße des Trägers an
- Randlose Gläser und Bügelsteg mit fester Länge für einen bequemeren Rahmen
- Weiche, anpassbare Nasenpolsterungen für eine noch bessere, individuelle Passform
- Zusätzlicher Tragekomfort an den Ohren durch Polster an den Berührungspunkten der Bügel
- Bügelstege in kräftigen Farben für ein Arbeiten mit Stil
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z87.1-2010 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Videos
-
3M SecureFit protective eyewear
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Product Information
Datasheets
7100078989
DateigrößeVersion: 774.6 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ Serie 400, Augenschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur