Learn More
3M™ SecureFit™ 200 Schutzbrille
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
153.00 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Anti-fog, Scratch-resistant |
---|---|
Produkttyp | Safety Glasses |
Material | Plastic |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Plastic |
Produktcode | Marke | Linsenfärbung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenfärbung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17921030
|
3M™
7100194736 |
Clear |
153.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17941030
|
3M™
7100194737 |
Gray |
160.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17911030
|
3M™
7100194738 |
Amber |
160.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wählen Sie eine 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200, wenn Sie eine leichte, komfortable und erschwingliche Brille wünschen.
- Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße anpassen.
- Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen.
Spezifikation
Anti-fog, Scratch-resistant | |
Plastic | |
Plastic | |
None |
Safety Glasses | |
Reusable | |
Plastic | |
Standard |