Learn More
3M™ SecureFit™ 200 Sicherheitsbrille
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
Marke: 3M™ 7100194737
105.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wählen Sie eine 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200, wenn Sie eine leichte, komfortable und erschwingliche Brille wünschen.
- Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße anpassen.
- Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest | |
Schutzbrillen | |
Reusable | |
Plastic | |
Standard |
Gray | |
Plastic | |
Plastic | |
Keine |