Learn More
3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrille
Click to view available options
Modell:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Beschreibung
- Kostengünstige, robuste Reihe 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
- Das Modell von 3M verfügt über eine innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie und geschlitzte Rillen, die einen komfortablen Druckausgleich ermöglichen. Die Bügel sind flexibel und passen sich der Kopfgröße an
- Schlankes, umlaufendes Design, das zu kleineren Gesichtern passt
- Wirtschaftliche Großpackung (5er-Packung) erhältlich (nur mit schwarzem Rahmen)
- Das flache und flexible Bügeldesign lässt sich gut mit 3M™ Gehörschutz kombinieren
- Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001 |
Linsenfärbung | Bernsteinfarben |
Produkttyp | Augenschutz |
Rahmenfarbe | Blau |
Modell | SF103AF-BLU-EU |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV400. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur