Learn More
Sartorius Secura™ Standard-Laborwaage
Reduzieren Sie Ihr Risiko mit integrierten und intelligenten Schutzsystemen. Sartorius Secura™ Standard-Laborwaagen bieten hochgenaue Wägeergebnisse bei maximalem Bedienkomfort. Das Waagensortiment bietet Wägekapazitäten von 21 g bis 6,100 g.
20445.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GLP, GMP |
---|---|
Anschlusstyp | Mini-USB |
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Ausgleichen | Echtzeit-Niveauunterstützung |
Spannung | 100/240 V |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15653816
|
Sartorius
SECURA26-1S |
21 g | 0,002 mg | Mikro-Waage |
20445.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Secura™-Waagen geben Ihnen die Sicherheit und Ruhe, zu wissen, dass Sie alles richtig gemacht haben. Secura™ verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Echtzeit-Anleitungen für Nivellierung, automatische interne Anpassung und 100 % rückführbare, klare Dokumentation mit Proben- und Chargenkennungen machen Ihr Labor effizienter.
- Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche, optimiert für Anwender in pharmazeutischen Labors
- CAL Audit Trail-Funktion zur Dokumentation der Qualität jedes von Ihnen durchgeführten Einwiegens
- Interne Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion von IsoCal, die mit dem CAL Audit Trail verknüpft ist
- SQmin – Überwachung der Einhaltung der USP-Mindestprobengewichtsgrenzen
- Kennwortschutz der Setup-Einstellungen
- LevelControl prüft kontinuierlich, ob die Waage perfekt ausgerichtet ist
Spezifikation
GLP, GMP | |
Farb-Touchscreen | |
100/240 V |
Mini-USB | |
Echtzeit-Niveauunterstützung | |
50/60 Hz |