Learn More
Sartorius Secura™ Standard-Laborwaage
Reduzieren Sie Ihr Risiko mit integrierten und intelligenten Schutzsystemen. Sartorius Secura™ Standard-Laborwaagen bieten hochgenaue Wägeergebnisse bei maximalem Bedienkomfort. Das Waagensortiment bietet Wägekapazitäten von 21 g bis 6,100 g.
Marke: Sartorius SECURA26-1S
Beschreibung
Secura™-Waagen geben Ihnen die Sicherheit und Ruhe, zu wissen, dass Sie alles richtig gemacht haben. Secura™ verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Echtzeit-Führungshinweise für Nivellierung, automatische interne Anpassung und zu 100 % rückverfolgbare, klare Dokumentation mit Proben- und Chargenkennungen machen Ihr Labor effizienter.
- Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche, optimiert für Anwender in pharmazeutischen Labors
- CAL Audit Trail-Funktion zur Dokumentation der Qualität jedes von Ihnen durchgeführten Einwiegens
- Interne Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion von IsoCal, die mit dem CAL Audit Trail verknüpft ist
- SQmin – Überwachung der Einhaltung der USP-Mindestprobengewichtsgrenzen
- Kennwortschutz der Setup-Einstellungen
- LevelControl prüft kontinuierlich, ob die Waage perfekt ausgerichtet ist
Spezifikation
GLP, GMP | |
21 g | |
0,002 mg | |
Echtzeit-Niveauunterstützung | |
1,64 mg | |
0,003 mg | |
376 x 218 x 316 mm | |
50 mm | |
100/240 V |
Mini-USB | |
Farb-Touchscreen | |
Analytisches Wägen | |
0,01 mg | |
Mikro-Waage | |
8 s | |
218 mm | |
8,0 kg | |
50/60 Hz |