Learn More
Sartorius™ Secura™ Präzisionswaage
Verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
2950.00 CHF - 4935.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker |
---|---|
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Enthält | Universal-Netzadapter, Einbauschutzhülle, Anwendungshandbuch, Staubschutzhülle für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen |
Ausgleichen | Echtzeit-Niveauunterstützung |
Stabilisierungszeit | 1 s |
Produktcode | Marke | Modell | Lesbarkeit | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Lesbarkeit | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15430573
|
Sartorius™
SECURA6102-1CEU |
6102 | 10 mg | 6100 g |
4935.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15470573
|
Sartorius™
SECURA613-1CEU |
613 | 1 mg | 610 g |
4700.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15450573
|
Sartorius™
SECURA612-1CEU |
612 | 10 mg | 610 g |
2950.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
- Alarmbenachrichtigungen in Echtzeit und interaktive Benutzerführung bei der Nivellierung, um ungenaue Ergebnisse durch eine nicht nivellierte Waage zu verhindern
- SQmin für die automatische Erkennung und aktive Überwachung, um innerhalb des akzeptablen USP-Betriebsbereichs zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten
- Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, damit immer eine hohe Genauigkeit gewährleistet ist
- Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
- Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
- GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
- Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
- Integrierte PC-Direktfunktion und Plug-and-Work-Konnektivität für Sartorius Drucker
Spezifikation
PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker | |
Universal-Netzadapter, Einbauschutzhülle, Anwendungshandbuch, Staubschutzhülle für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen | |
1 s | |
100/240 V 50/60 Hz |
Farb-Touchscreen | |
Echtzeit-Niveauunterstützung | |
Präzisionswaage |