Learn More
Sartorius™ Secura™ Präzisionswaage
Verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Marke: Sartorius™ SECURA612-1CEU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
- Alarmbenachrichtigungen in Echtzeit und interaktive Benutzerführung bei der Nivellierung, um ungenaue Ergebnisse durch eine nicht nivellierte Waage zu verhindern
- SQmin für die automatische Erkennung und aktive Überwachung, um innerhalb des akzeptablen USP-Betriebsbereichs zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten
- Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, damit immer eine hohe Genauigkeit gewährleistet ist
- Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
- Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
- GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
- Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
- Integrierte PC-Direktfunktion und Plug-and-Work-Konnektivität für Sartorius Drucker
Spécification
PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker | |
Farb-Touchscreen | |
Universal-Netzadapter, Einbauschutzhülle, Anwendungshandbuch, Staubschutzhülle für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen | |
20 mg | |
10 mg | |
Präzisionswaage | |
180 mm | |
100/240 V 50/60 Hz |
610 g | |
10 mg | |
Echtzeit-Niveauunterstützung | |
612 | |
1 s | |
360 x 218 x 94 mm | |
Probe: 8,2 g |