Learn More
Sartorius™ Secura Analysenwaage
Reduzieren Sie Ihr Risiko mit integrierten und intelligenten Schutzsystemen
3185.00 CHF - 5345.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, und O |
---|---|
Displaytyp | Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche von Sartorius |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 15 bis 80 % bei Temperaturen bis zu 31 °C |
Enthält | Universal-Netzadapter, Betriebsabdeckung, Anwendung |
Ausgleichen | Sensor mit Alarmfunktion und interaktiver Benutzerführung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Schale | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Schale | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
14890912
|
Sartorius™
SECURA124-1CEU |
90 mm | 0,1 mg | 124-1CEU | 2 s |
4860.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
14800922
|
Sartorius™
SECURA513-1CEU |
120 mm | 1 mg | 513-1CEU | 1 s |
4460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
14840922
|
Sartorius™
SECURA2102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 2102-1CEU | 1 s |
3630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
14810922
|
Sartorius™
SECURA3102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 3102-1CEU | 1 s |
3665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
14830922
|
Sartorius™
SECURA1102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 1102-1CEU | 1 s |
3185.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
14860912
|
Sartorius™
SECURA224-1CEU |
90 mm | 0,1 mg | 224-1CEU | 2 s |
5345.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
14820922
|
Sartorius™
SECURA5102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 5102-1CEU | 1 s |
4660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
14870912
|
Sartorius™
SECURA213-1CEU |
120 mm | 1 mg | 213-1CEU | 1 s |
3590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
14880912
|
Sartorius™
SECURA313-1CEU |
120 mm | 1 mg | 313-1CEU | 1 s |
3730.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
- Echtzeit-Alarmnachrichten und interaktive Benutzerführung zum Abgleich, um ungenaue Ergebnisse aufgrund eines unausgeglichenen Gleichgewichts zu verhindern
- SQmin für automatische Erkennung und aktive Überwachung zur Gewährleistung eines akzeptablen USP-Betriebsbereichs und somit zuverlässiger Ergebnisse
- Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit
- Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
- Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
- GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
- Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
- Integrierte PC-Direktfunktion und Plug & Work-Konnektivität zu einem Sartorius Drucker
Spezifikation
Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, und O | |
15 bis 80 % bei Temperaturen bis zu 31 °C | |
Sensor mit Alarmfunktion und interaktiver Benutzerführung | |
10 ° bis 30 °C | |
Wägen, Dichte, Prozentsatz, Kontrollwägen, Spitzenwert | |
360 mm | |
12 - 18 VDC Eingangsspannung | |
0,2 A |
Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche von Sartorius | |
Universal-Netzadapter, Betriebsabdeckung, Anwendung | |
ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss | |
Analysenwaage | |
216 mm | |
2 W | |
2 W | |
50/60 Hz |