Learn More
Sartorius™ Secura Analysenwaage
Reduzieren Sie Ihr Risiko mit integrierten und intelligenten Schutzsystemen
Marke: Sartorius™ SECURA1102-1CEU
3025.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
- Echtzeit-Alarmnachrichten und interaktive Benutzerführung zum Abgleich, um ungenaue Ergebnisse aufgrund eines unausgeglichenen Gleichgewichts zu verhindern
- SQmin für automatische Erkennung und aktive Überwachung zur Gewährleistung eines akzeptablen USP-Betriebsbereichs und somit zuverlässiger Ergebnisse
- Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit
- Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
- Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
- GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
- Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
- Integrierte PC-Direktfunktion und Plug & Work-Konnektivität zu einem Sartorius Drucker
Spezifikation
Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, und O | |
Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche von Sartorius | |
15 bis 80 % bei Temperaturen bis zu 31 °C | |
Sensor mit Alarmfunktion und interaktiver Benutzerführung | |
ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss | |
10 mg | |
1 s | |
Analysenwaage | |
360 x 216 x 95 mm | |
95 mm | |
180 mm | |
2 W | |
2 W | |
50/60 Hz |
1100 g | |
10 mg | |
Universal-Netzadapter, Betriebsabdeckung, Anwendung | |
20 mg | |
1102-1CEU | |
±3 ppm/K zwischen 10 und 30°C | |
10 ° bis 30 °C | |
Wägen, Dichte, Prozentsatz, Kontrollwägen, Spitzenwert | |
216 mm | |
360 mm | |
5,2 kg | |
12 - 18 VDC Eingangsspannung | |
0,2 A |