Learn More
Welch™ Spare 2L glass container for Biovac 106
Kapazität (metrisch):2 L
Marke: Welch™ 112523-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
2 L | |
Glas | |
Ersatzkolben |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ Spare 2L glass container for Biovac 106 > Kapazität: 2 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur