Learn More
Sec-Butylbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10691443
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sec-Butylbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10691443
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10691443
Marke: Thermo Scientific Acros 107860050
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-98-8
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00009329
InChI-Schlüssel ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
IUPAC-Name butan-2-ylbenzol
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butylbenzene
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CH3)C2H5
Brechungsindex 1.4890 to 1.491
Menge 5 mL
Beilstein 05, 414
Merck Index 15, 1552
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.015g/L water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0409997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/01/2024 Catalog Number107862500,107860050,107860500
ChargennummerA0402953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number107862500,107860050,107860500
ChargennummerA0394756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number107862500,107860050,107860500
ChargennummerA0400419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number107862500,107860050,107860500
ChargennummerA0404930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number107862500,107860050,107860500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • sec-Butylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Sec-Butylbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >