Learn More
Sec-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
21.25 CHF - 181.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13952-84-6
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
MDL-Nummer MFCD00008094
InChI-Schlüssel BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucoteMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC-Name Butan-2-amin
SMILES CCC(C)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10695712
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
107810050
5 mL Glasflasche
21.25 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10529823
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
107810250
25 mL Glasflasche
25.90 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10792875
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
107811000
100 mL Glasflasche
30.10 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10026193
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
107815000
500 mL Glasflasche
54.30 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15179163
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
107810025
2.5 L Glasflasche
181.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 237-732-7
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Sec-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals