Learn More
sec-Butanol, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765361
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-92-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004569
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-Name Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material sec-Butanol
Schmelzpunkt -115,0 °C
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 99.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 24°C
Infrarotspektrum Entspricht Referenzbericht
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.81
Strukturformel C2H5CH(OH)CH3
Viskosität 4.2 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 371
Wasser 0.5% max.
Merck Index 15, 1543
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number107700025,107700010,107700100
ChargennummerA0460812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number107700025,107700010,107700100
ChargennummerA0443916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number107700025,107700010,107700100
ChargennummerA0401159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number107700025,107700010,107700100
ChargennummerA0436686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number107700025,107700010,107700100
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • sec-Butanol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Butanol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
sec-Butanol, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >