Learn More
2-Butanol, 99+%, für Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10125040
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Butanol, 99+%, für Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125040
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10125040
Marke: Thermo Scientific Acros 220290010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-92-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004569
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-Name Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butanol
Schmelzpunkt -115.0°C
Namenshinweis For analysis
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 99.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 24°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.81
Strukturformel C2H5CH(OH)CH3
Viskosität 4.2 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 371
Wasser 0.1% max.
Merck Index 15, 1543
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number220290025,220290010
ChargennummerA0435895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number220290025,220290010
ChargennummerA0394562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number220290025,220290010
ChargennummerA0393919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number220290025,220290010
ChargennummerA0402121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number220290025,220290010
Name des Produkts
2-Butanol, 99+%, für Analyse, Thermo Scientific Chemicals >