Learn More
2-Butanol, 99+%, für Analyse, Thermo Scientific Chemicals
72.36 CHF - 135.68 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 78-92-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004569
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-Name Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10125040
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
220290010
1 L Glasflasche
72.36 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10590594
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
220290025
2.5 L Glasflasche
135.68 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78-92-2
74.12
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
6568
Butan-2-ol
C4H10O
MFCD00004569
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CHEBI:35687
CCC(C)O
Spezifikation
sec-Butanol
For analysis
0.8100g/mL
24°C
99+%
C4H10O
MFCD00004569
01, 371
15, 1543
Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
CCC(C)O
74.12
CHEBI:35687
≥99%
-115.0°C
78-92-2
99.0°C
Flüssig
0.81
C2H5CH(OH)CH3
4.2 mPa.s (20°C)
0.1% max.
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Butan-2-ol
6568
74.12
Analytisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis