Learn More
BRAND™ Seal-R-Film™ Verschlussfolie
Kein Verschütten, Verdunsten und keine Kontamination mehr! Seal-R-Film™ Verschlussfolien versiegeln Becher, Kolben und andere Gefäße. Passt immer, auch bei unregelmäßigen Formen.
Marke: BRAND™ 701622
40.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Verschlussfolie kann auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge gespannt werden.
- Seal-R-Film™ passt immer, auch bei unregelmäßigen Formen.
- Für die Rückverfolgbarkeit ist jede Rolle mit einer Chargenkennung ausgestattet.
- Mit dem BRAND-Fräser zum Versiegeln von Folien können Sie Rollen mit Breiten von 50 und 100 mm effizient und wirtschaftlich schneiden und sauber lagern.
Spezifikation
BRAND Seal-R-Filmtrade; Verschlussfolie, Länge 75 m, Breite 50 mm | |
75 m | |
Becher, Kolben und andere Gefäße |
50 mm | |
Mineralwachs, Polyolefin |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
18Stunden
0Minuten
55Sekunden
56 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen