Learn More
SeaKem™ LE Agarose, Lonza™
Ideal für die Routineanalyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese und Blotting.SeaKem™ LE Agarose löst DNA scharf auf und bietet eine konsistente Auflösung von Charge zu Charge.
122.00 CHF - 1175.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11580717
|
Lonza
50001 |
25 g |
122.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11590717
|
Lonza
50002 |
100 g |
327.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11570717
|
Lonza
50000 |
125 g |
407.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11500727
|
Lonza
50004 |
500 g |
1175.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für DNA-Analyse/Blotting
- Molekularbiologische Qualität
- EEO 0,09 – 0,13
- Geliertemperatur 36 °± 1,5 °C
- DNase/RNase-frei
Spezifikation
SeaKem LE Agarose |