Learn More
SeaKem™ LE Agarose, Lonza™
Ideal für die Routineanalyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese und Blotting.SeaKem™ LE Agarose löst DNA scharf auf und bietet eine konsistente Auflösung von Charge zu Charge.
Marke:  Lonza 50002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11590717
  • 340.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für DNA-Analyse/Blotting
  • Molekularbiologische Qualität
  • EEO 0,09 – 0,13
  • Geliertemperatur 36 °± 1,5 °C
  • DNase/RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SeaKem LE Agarose
100 g