Learn More
Flusssand, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10070682
Zum Warenkorb hinzufügen
Flusssand, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070682
5 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 10070682
Marke: Fisher Chemical S/0330/65
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
O2Si, CAS-Nummer-14808-60-7, Aerosil, Cristobalit, Diatomeenerde, Kieselgur, Quarz, Kieselgel, Kieselgel, amorph, Kieselsäureanhydrid, Siliciumdioxid, Tridymit, 5 kg, 2230 °C, CHEBI:30563, beige, 60,08 g/mol, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, Dioxosilan, 1610 °C, 11232, 60.083
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Siedepunkt 2230°C
Schmelzpunkt 1610°C
Farbe Beige
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 60.08g/mol
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Flusssand, reinst, SLR, Fisher Chemical >