Learn More
Applied Biosystems™ SDS-Spektren-Kalibrierkit
Dieses Kit ermöglicht dem Anwender die einfache und schnelle Kalibrierung des ABI PRISM 7700™ Sequence Detection Systems.
Marke: Applied Biosystems™ 4305822
Beschreibung
Dieses anwenderfreundliche Kit erstellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™, TAMRA™ und TET™ Farbstoffe auf dem ABI PRISM7700™ Sequenzerkennungssystem. Das SDS Spectral Calibration Kit enthält 8 Röhrchen mit reinen Farbstoffstandards für das Applied Biosystems™ ABI PRISM7700™ Sequenzerkennungssystem.Verbringen Sie Ihre Zeit mit der Forschung - nicht mit der Gerätekalibrierung.Mit diesen Kits können Benutzer das ABI PRISM7700™ Sequenzerkennungssystem schnell und einfach kalibrieren. Das System erfasst im Rahmen der Geräteinstallation automatisch die Spektraldaten des Farbstoffstandards. Der Anwendungsalgorithmus des Systems verwendet dann die Kalibrierungsinformationen für eine präzise Datenanalyse.
Spezifikation
Enthält den passiven Referenzfarbstoff-Standard I für die Signal-Normierung in allen Echtzeit- und Endpunkt-Reaktionen Enthält 8 Röhrchen mit reinen Farbstoffstandards (FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, VIC™, Tamra™, TET™), für ABI PRISM™ 7700 Sequence Detection System. | |
Kit für Spektralkalibrierung | |
Röhrchen | |
Spektralkalibrierung |
7700 System | |
Echtzeit-PCR (qPCR) | |
8 Röhrchen |