Learn More
SD 1008, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18055912
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
SD 1008, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18055912
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18055912
Marke: Tocris Bioscience 3035/10
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor. Inhibits activation of STAT3, JAK2 and Src. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 960201-81-4
Summenformel C18H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 329.352
InChI-Schlüssel PYZQFEIRZQYUJQ-MIGQKNRLSA-N
Synonym (1R,5R,6R,7S)-rel-4-Oxo-8-(phenylmethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-6,7-dicarboxylic acid 6,7-dimethyl ester
PubChem CID 90488797
IUPAC-Name dimethyl (1R,5R,6R,7S)-8-benzyl-4-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-6,7-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1C2C=CC(=O)C(C1C(=O)OC)N2CC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SD 1008
Menge 10 mg
Formelmasse 329.35
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SD 1008, Tocris Bioscience™ >