Learn More
Micronova™ Spülbürsten
Diese detailorientieren Spülbürsten mit steifen Borsten sind in zwei verschiedenen Ausführungen für die spezifische, gründliche Reinigung von engen Spalten, gerollten Lippen und Geräteecken erhältlich. Hergestellt aus FDA-zugelassenen Materialien.
Marke: Micronova™ BRWH-05
Beschreibung
Die Micronova Spülbürste und Detailspülbürste bestehen aus FDA-zugelassenen Materialien und reißen oder splittern nicht während der Verwendung. Die Spülbürste verfügt über einen 8 Zoll großen, bügelförmigen Kunststoffblock mit einem bequemen, gebogenen Griff, der die Hände vor Metallkanten schützt. Die steifen Polyester-Borsten, die in einem flachen, V-förmigen Muster angeordnet sind, sorgen für maximalen Oberflächenkontakt. Die Detailspülbürste ist eine 7 Zoll große, zahnbürstenförmige Bürste mit steifen Nylonborsten und einem Kunststoffgriff.
- Detailorientierte Spülbürste
- Entwickelt für enge Spalten, gerollte Lippen und Geräteecken
- Spülbürste (BRWH-05): gebogener Griff mit steifen Polyester-Borsten
- Detailspülbürste (BRWH-74): zahnbürstenförmig mit steifen Nylonborsten
- FDA-konforme Basis und Borsten
Spezifikation
Scheuerbürste | |
Kunststoff | |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
7,6 cm | |
Spülbürste für die gründliche Reinigung von engen Spalten, gerollten Lippen und Geräteecken | |
20,3 cm | |
Chemikalien | |
3 in. |
Polyester | |
Unsteril | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren | |
3 Zoll | |
Nein | |
8 in. | |
Je 1 | |
203 x 76 mm | |
7,6 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047806-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | BRWH-05 |
047312-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | BRWH-05 |
046677-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | BRWH-05 |
041404-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2023 | BRWH-05 |
037507-000 | Konformitätsbescheinigung | 29/03/2023 | BRWH-05 |