Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Enghals, DIN-Gewinde, hohe Form
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit engem Hals.
- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | 32 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 64 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Enghals, DIN-Gewinde, hohe Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur