Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 20-400-Gewinde, Glas, transparent
Für Lagerzwecke.
Marke:  Fisherbrand™ 20 09 1705
Artikelnummer. 11590545
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Glas der 1. hydrolytischen Klasse
  • Durchsichtig
  • Flacher Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
Headspace
Polypropylenbox
23 ml
86 mm
ND20
22.7 mm
24.5 ml
Gewindehals
800 μl
Flachboden
100
Nein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 20-400-Gewinde, Glas, transparent > 86 mm (Höhe)