Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 18-400-Gewinde, Glas, transparent
Für Lagerzwecke.
Marke:  Fisherbrand™ 18 09 0864
43.24 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12990951
  • 48.30 CHF / 100 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glas der 1. hydrolytischen Klasse
  • Durchsichtig
  • Flacher Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
Lagerung
CleanPack, Polypropylen-Box
20 ml
75,5 mm
ND18
23 mm
21.2 ml
Schraube
800 μl
Flachboden
100
Nein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 18-400-Gewinde, Glas, transparent > 75,5 ml; 20 mm Höhe