Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 13-425-Gewinde, Glas, 4 ml
Bei Verwendung mit geschlossenen Schraubverschlüssen ideal für Lagerungszwecke.
31.70 CHF - 42.30 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 14.7 mm |
---|---|
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 5 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Flaschenhalstyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10571013
|
Fisherbrand™
13 09 0222 |
Durchsichtig | Nein |
40.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11576044
|
Fisherbrand™
13 09 1335 |
Durchsichtig | Ja |
31.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11586044
|
Fisherbrand™
13 09 1336 |
Bernsteinfarbig | Ja |
42.30 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11556044
|
Fisherbrand™
13 09 0280 |
Bernsteinfarbig | Nein |
37.90 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Jede beliebige Kombination von 4 ml Gewindehals-Fläschchen ND13 mit einem unserer 13 mm-PP-Schraubverschlüsse ist als 2-in-1-KIT erhältlich
- Für Aufbewahrungszwecke auch mit geschlossenen Schraubverschlüssen erhältlich
Spezifikation
14.7 mm | |
5 ml | |
Schraube | |
<400 μl | |
Flachboden | |
100 |
Glas | |
HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
4,1 mL | |
45 mm |